Merck
EP0030129342
Eppendorf® Twin tec microbiology PCR plates, 384 wells
colorless plate, 384, skirted, conical bottom colorless wells, PCR clean, pkg of 10 ea, colorless
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless plate, conical bottom colorless wells
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
PCR clean, skirt, 384, skirted
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless plate, conical bottom colorless wells
sterility
non-sterile
feature
PCR clean, skirt, 384, skirted
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030129342
size
384 wells
color
colorless
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)