Přejít k obsahu
EP0030108426
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 2.0 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
Synonyma:
Eppendorf® DNA LoBind tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
2.0 mL
Material:
colorless , conical bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 ea
Feature:
DNase free, PCR clean
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless , conical bottom
description
Low retention
sterility
non-sterile
feature
DNase free, PCR clean
packaging
pack of 500 ea
capacity
2.0 mL
suitability
suitable for PCR
General description
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
Features and Benefits
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® DNA LoBind Tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)