Přeskočit na
EHUFLUC
MISSION® esiRNA
targeting FLUC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
20 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 620,00 Kč
50 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 990,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
5 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
EHUFLUC targets Firefly Luciferase. It can be used as a negative control in systems lacking Firefly Luciferase, or a positive knockdown control in systems expressing it.
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Other Notes
esiRNA cDNA target sequence: GAGCAACTGCATAAGGCTATGAAGAGATACGCCCTGGTTCCTGGAACAATTGCTTTTACAGATGCACATATCGAGGTGGACATCACTTACGCTGAGTACTTCGAAATGTCCGTTCGGTTGGCAGAAGCTATGAAACGATATGGGCTGAATACAAATCACAGAATCGTCGTATGCAGTGAAAACTCTCTTCAATTCTTTATGCCGGTGTTGGGCGCGTTATTTATCGGAGTTGCAGTTGCGCCCGCGAACGACATTTATAATGAACGTGAATTGCTCAACAGTATGGGCATTTCGCAGCCTACCGTGGTGTTCGTTTCCAAAAAGGGGTTGCAAAAAATTTTGAACGTGCAAAAAAAGCTCCCAATCATCCAAAAAATTATTATCATGGATTCTAAAACGGATTACCAGGGATTTCAGTCGATGTACACGTTCGTCACATCTCATCTACCTCCCGGTTTTAATGAATACGATTTTGTGCCAGAGTCCTTCGATAGGGACAAGACAATTGCACTGATCATGAACTCCTCTGGATCTACTGGTCTGCCTAAAGGTGTCGCTCTGCCTCATAGAACTGCCTGCGTGAGATT
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EHUEGFPEHURLUCEHU090451
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)