pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
20 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlirecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
solution
specific activity
20 U/mg
mol wt
32 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Packaging
Supplied with 5× Reaction Buffer, 250 mM sodium acetate, pH 4.5
Physical form
Aseptically filled solution in 10 mM sodium acetate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5
Other Notes
One unit will release N-linked oligosaccharides from 1 μmole of denatured porcine fibrinogen in 1 minute at 37 °C, pH 4.5.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?