Merck
D7628
Dihydrouracil
powder
Synonyma:
5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H6N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
207-982-1
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mp
279-281 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
InChI key
OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Dihydrouracil (DiHU) is a minor base found in transfer ribonucleic acid (tRNA). It is similar to uracil with the only exception that the C5-C6 bond is saturated. It crystallized in the monoclinic system with space group P21/C. Its crystalline structure has been analyzed. Its generation from L-cysteine and uracil via photochemical addition has been described.
Application
Dihydrouracil has been used as a standard for ureido group in the colorimentric assay of transfer ribonucleic acid (tRNA).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)