O této položce
Lineární vzorec:
CH2O6Cl2Na2P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
245-078-9
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt,
form
powder
Quality Segment
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
rat ... Man2a1(25478), Si(497756)
Biochem/physiol Actions
Analog of pyrophosphate ion that inhibits the osteoclastic activity leading to bone resorption and osteoporosis. The compound is used in cancer research, especially in skeletal metastases and breast carcinoma. When entrapped in liposomes, it is used for macrophage-selective depletion (macrophage "suicide" technique), especially in spleen and liver. Found also to inhibit collagenase and matrix metalloproteinase1.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?