Merck
CLS4985P100
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 100 mL, polypropylene, with GL-40 PP screw cap
Synonyma:
conical flasks, laboratory flasks
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
100 mL
Material:
narrow-mouth , polypropylene , screw top cap
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduated 10 mL (intervals)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
narrow-mouth , polypropylene , screw top cap
sterility
non-sterile
feature
graduated 10 mL (intervals)
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Corning 4985P-100
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
100 mL
General description
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
Other Notes
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)