Merck
CLS480140
Corning® LSE Adapters
for 10/15 mL tubes in 50 mL rotor, 6/cs
Synonyma:
centrifuge rotor tube adapters, centrifuge tube adapters
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.56
UNSPSC Code:
41121815
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
case of 6, pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 480140
suitability
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
General description
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE Adapters
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)