O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black cyclic olefin copolymer (COC) , clear bottom, flat bottom , flat bottom wells
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
black cyclic olefin copolymer (COC) , clear bottom, flat bottom , flat bottom wells
sterility
sterile
feature
low base, lid, film bottom
packaging
pack of 20 plates, pack of 20
manufacturer/tradename
Corning 4517
surface area
0.16 cm2 , cell growth area
wall volume
190 μL
wall working volume
50 μL
suitability
suitable for (cell cuture)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® High Content Imaging Microplate
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?