Přejít k obsahu
CLS3742
Corning® Thermowell GOLD PCR 1 x 8 cap strips
Synonyma:
1 x 8 cap strips, 1 x 8 optically clear flat caps, 8 well cap strips, 8 well optically clear flat caps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
clear
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 125, case of 1250
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
autoclavable, designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates, designed with an optically clear flat cap for RT-PCR and other fluorescent or luminescent applications
packaging
pack of 125, case of 1250
manufacturer/tradename
Corning 3742
technique(s)
PCR: suitable
color
clear
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
  • Made of thin wall polypropylene and designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
Application
For RT-PCR
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)