Merck
CLS354089
Corning® BioCoat Collagen I #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Synonyma:
slides, coverslip
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122107
Material:
round glass
Packaging:
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Manufacturer/tradename:
Corning 354089
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
round glass
packaging
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
manufacturer/tradename
Corning 354089
size
22 mm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)