Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 360,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121703
4 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
conical polypropylene
sterility
sterile
feature
cap dome seal screw
manufacturer/tradename
Corning 352196
capacity
15 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 352196 | manufacturer/tradename Corning 352096 | manufacturer/tradename Corning 352076 | manufacturer/tradename Corning 352075 |
| material conical polypropylene | material conical polypropylene | material conical polypropylene | material conical polypropylene |
| feature cap dome seal screw | feature cap dome seal screw | feature cap plug seal screw | feature cap plug seal screw |
| capacity 15 mL | capacity 15 mL | capacity 175 mL | capacity 225 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?