Merck
CLS2593
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
medium binding surface, clear
Synonyma:
1 x 8 strip plate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
Size:
96 wells
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2593
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
suitability
suitable for (assay)
binding type
non-treated surface
General description
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)