Merck
CL6B200
Sepharose CL-6B Size Exclusion Resin
Cross-linked, 90-350 mesh
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.84
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sepharose CL-6B, Cross-linked
Quality Segment
form
suspension
bead diameter
40-165 μm
pore size
10,000-1,000,000 fractionation range (Dextrans), 10,000-4,000,000 fractionation range (Globular proteins)
storage temp.
2-8°C
General description
Sepharose CL is a cross-linked derivative of sepharose, prepared by reacting sepharose with 2,3-dibromopropanol under strongly alkaline conditions.
Application
Sepharose CL-6B is used in affinity chromatography, protein chromatography, gel filtration chromatography, separation media and resins. Sepharose CL-6B has been used to study in vitro inhibition of human melanoma cells and to gather data in other valuable anticancer studies.
SepharoseCL-6B has been used for the purification of glucoamylase enzyme and targeted ribonucleoprotein (RNP).
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)