Přeskočit na
C9985
Nalgene® Labtop Cooler
-20 °C labtop cooler, polycarbonate, blue, pack of 1
Synonyma:
benchtop cooler, labtop cooler, Nunc 355501, benchtop tube chiller, tube chiller
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 670,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nunc 355501
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 1
9 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polycarbonate
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Nunc 355501
L × W × H
226 mm (165 mm) × 133 mm
color
blue
General description
Protect enzymes, cells, reagents and solutions by maintaining freezer temperatures while on the laboratory bench using a benchtop cooler.
Features and Benefits
  • Holds 20 tubes, inserts are included to accommodate 0.2 to 0.5 mL microcentrifuge tubes.
  • Protects enzymes, cells, reagents and solutions by maintaining freezer temperatures while on the laboratory bench (T<20 °C maintained up to 1 hour).
  • Maintains freezer temperature during the frost free cycle, power failure and accidental door opening.
  • Printed grid on one way keyed lid for proper orientation and sample identification.
  • Moulded of impact resistant polycarbonate; stackable, with locking handle.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z370517C2437C2312
manufacturer/tradename
Nunc 355501
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1600
manufacturer/tradename
Nalgene 5115-0012
manufacturer/tradename
Nalgene® 5115-0032
material
polycarbonate
material
-
material
-
material
-
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
226 mm (165 mm) × 133 mm
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
color
blue
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop Cooler
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)