Přeskočit na
C7559
Chloroform
≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Synonyma:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 vials
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 410,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CHCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Assay:
≥99%
Technique(s):
PCR: suitable
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
3 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
amylenes as stabilizer
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroform is used in pharmaceutical preparations as an anesthetic and as an additive. It is now mainly used as an organic solvent. Chloroform is produced by anthropogenic and natural sources. This abundant halocarbon in the atmosphere is found in ground and surface water sources.[1]
Application
Chloroform has been used in phenol-chloroform extraction to find its ability to purify nucleic acids from blood culture fluids.[2] It has also been used in RNA extraction/isolation[1] and purification.[3]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
366919319988132950
assay
≥99%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?