Merck
C4369
Calcipotriol hydrate
≥98% (HPLC), powder, Vitamin D3 analog
Synonyma:
(5Z,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1alpha,3beta,24-triol, Calcipotriene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H40O3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
412.60 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Calcipotriol hydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@H](\C=C\[C@@H](O)C1CC1)C2CCC3\C(CCC[C@]23C)=C\C=C4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C
InChI
1S/C27H40O3.H2O/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2;/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3;1H2/b13-6+,19-7+,21-10-;/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-;/m1./s1
InChI key
XBKHACNRWFKJNC-MANNPBRJSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcipotriol is a synthetic derivative of calcitriol, or Vitamin D.
Calcipotriol, a synthetic derivative of calcitriol or Vitamin D, is used in the treatment of psoriasis and marketed under the trade name Dovonex. It has comparable affinity with calcitriol (Vit. D) for the Vitamin D receptor (VDR), while being less than 1% as active as the calcitriol in regulating calcium metabolism. VDR belongs to the steroid/thyroid receptor superfamily, and is found on the cells of many different tissues including the thyroid, bone, kindney, and T cells of the immune system. Binding of calcipotriol to the VDR modulates the T cells gene transcription of cell differentiation and proliferation-related genes.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)