Merck
C3920
Chondroitin disaccharide Δdi-0S sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonyma:
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C14H20NO11Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
401.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChI key
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
General description
Chondroitin, a glucosaminoglycan (GAG), is a polysaccharide chain of alternating units of N-acetylgalactosamine (GalNAc) and glucuronic acid (GlcA) that can be sulfated on the either or both GalNAc and GlcA units. Chondroitin and its sulfates are frequently attached to proteins to form proteoglycans.
Application
Chondroitin disaccharide Δdi-0S may be used as a substrate for the identification and characterization of enzymes such as Clostridium perfringens unsaturated glucuronyl hydrolase. Chondroitin disaccharide Δdi-0S may be used as a reference compound in the analysis of chondroitin disaccharide sulfates.
Other Notes
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GalNAc = N-acetyl-D-galactosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)