Přeskočit na
C1112
CP-55940
>98% (HPLC), cannabinoid receptor agonist, powder
Synonyma:
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 550,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H40O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
376.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
7 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
CP-55940, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 15 mg/mL, H2O: slightly soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
InChI key
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Application
CP-55940 has been used as a cannabinoid agonists in Chinese hamster ovary (CHO) expressing cannabinoid receptor 2(CB2).
Biochem/physiol Actions
CP-55940 is a selective cannabinoid receptor agonist.
CP-55940 is a nonclassical cannabinoids (NCCs), which lack the tetrahydropyran ring. CP-55940, a derivative of CP-47,497 is enantioselective. Due to its amphipathic nature, CP-55940 tethers in biological membrane making it favourable for the cannabinoid receptor interaction. CP-55940 belongs to the cyclohexylphenol category and modulates the brain lipidome leading to dysregulation especially during adolescence. It inhibits capsaicin-evoked sensitization of nociceptive and spinal dorsal horn neurons.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML0795SML1747SML0143
CP-55940 >98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C1112
CP-55940
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, H2O: slightly soluble
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can you please specify whether C1112 (CP 55,940) is a +, a -, or +/- (racemic) enantiomer?
    1 answer
    1. The enantiomeric purity of this compound is not a product specification determined for batch release. However, the range of optical rotation value needed for batch release, as indicated in the lot specific Certificate of Analysis, is very close to the published literature value for the (-) enantiomer (Org Lett. 2005 Sep 15;7(19):4181-3).
      Helpful?
  2. Could you please specify whether C1112 (CP 55,940) is a +, a -, or +/- (racemic) enantiomer? Thank you!
    1 answer
    1. The enantiomeric purity of this compound is not a product specification determined for batch release. However, the range of optical rotation required for batch release, as indicated in the lot-specific Certificate of Analysis, is very close to the published literature value for the (-) enantiomer.
      Org Lett. 2005 Sep 15;7(19):4181-3.