Merck
BMSIPD960025BS
BeadBug Stainless Steel grinding medium
bead diam. 25 mm
Synonyma:
grinding beads
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.82
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32150326
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-25BS
bead diam.
25 mm
compatibility
50mL stainless steel grinding jars
General description
Pack of loose 25mm Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)