Merck
BMSIPD960010BS
BeadBug Stainless Steel grinding medium
bead diam. 10 mm
Synonyma:
grinding beads
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.82
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
bead diam.
10 mm
compatibility
25mL stainless steel grinding jars
General description
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)