Merck
BAF198560500
Poxygrid® Centrifuge Bottle Rack
Holds 4 x 500 mL bottles, conical bottom
Synonyma:
bottle storage, 198560500, F19856-0500, bottle holder, bottle organizer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F19856-0500
Feature:
Holds 4 x 500 mL bottles
Material:
conical bottom , epoxy-coated (steel)
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
conical bottom , epoxy-coated (steel)
feature
Holds 4 x 500 mL bottles
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F19856-0500
General description
Poxygrid 500ml Conical Centrifuge Tube Rack
The only rack that can support up to four (4) 500ml conical bottom centrifuge tubes that cannot stand upright by themselves
Features and Benefits
  • For convenient transport and storage
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Legal Information
Poxygrid is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poxygrid® Centrifuge Bottle Rack
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)