Merck
BAF189790003
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 10 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Synonyma:
plate rack, 189790003, F18979-0003, lab plate holder, plate organizer, plate storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18979-0003
Feature:
Holds 10 x 60 mm dishes
Material:
epoxy-coated (steel)
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
epoxy-coated (steel)
feature
Holds 10 x 60 mm dishes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18979-0003
size
76x76x127 mm
compatibility
for use with Contact Plate and Petri Dishes
General description
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
Features and Benefits
  • Prevents accidents during transport.
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop.
Legal Information
Poxygrid is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)