Merck
BAF187940002
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Holds 36 x 50 mL tubes
Synonyma:
wire tube holder, 187940002, F18794-0002, tube holder, tube organiser, tube storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18794-0002
Feature:
Holds 36 x 50 mL tubes
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
epoxy (coated steel)
feature
Holds 36 x 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0002
size
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
well size
30 mm
General description
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Features and Benefits
  • Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis .
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF).
  • Autoclavable.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)