Přeskočit na
B9754
BIS-TRIS
≥98.0% (titration)
BIS-TRIS
Synonyma:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 270,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 380,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 600,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
53 100,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
204 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H19NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-237-7
Beilstein/REAXYS Number:
2205275
MDL number:
2 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98.0% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
color
white
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
suitability
suitable for Western blot, suitable for column chromatography of proteins
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis-tris methane, also known as BIS-TRIS or BTM, is a zwitterionic buffering agent widely employed in biochemical and biological research. It functions effectively in aqueous solutions within a pH range of 5.8 to 7.2 and demonstrates minimal shifts in its dissociation constant. Further, it can be used as a substitute for the highly toxic buffer cacodylate and is also recognized for its ability to form complexes with different metals.
Application
Bis-Tris has been used :
  • as a buffer for Electrophoresis[1]
  • as a component of transfer buffer for Western Blotting[2]
Features and Benefits
  • Suitable for Biological and Biochemical Research
  • Effective Buffering from pH 5.8-7.2 (25 °C) with a pKa of 6.5 (25 °C)
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B7535RDD013B4429
BIS-TRIS ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9754
BIS-TRIS
BIS-TRIS BioXtra, ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B7535
BIS-TRIS
BIS-TRIS anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
RDD013
BIS-TRIS
BIS-TRIS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
B4429
BIS-TRIS
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0%
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review