Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 300,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 400,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 30 100,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H14N2Na2O6S2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
536.49 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Assay:
≥95%
Form:
powder
6 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate has been used to measure iron to determine the solubility of iron in the biological sample. It has been used as an iron chelator to grow plants without Fe-EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid).
Biochem/physiol Actions
Bathophenanthrolinedisulfonic acid is a metal chelator. It permits iron determination to be made in aqueous medium without need for solvent extraction. It forms a complex with Fe2+ and makes it unavailable to Fe2+ transporter, thereby inhibiting the transport of iron into chloroplasts. Bathophenanthrolinedisulfonic acid is also used in the assay for determining intracellular glutathione.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red) | solubility - |
| mp 300 °C (lit.) | mp - | mp 300 °C | mp 300 °C |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?