Merck
A5626
Acetylthiocholine chloride
≥99% (TLC), powder
Synonyma:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.73
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
227-953-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
Acetylthiocholine chloride has been used to determine the acetylcholine esterase activity of semen exosomes (SE). It has also been used as a substrate for acetylcholine esterase in microcalorimetric study of its kinetic parameters.
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Acetylcholinesterase (AChE) enzyme plays an important physiological role in the neurotransmission process.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)