Merck
A2278
N-Acetyl-D-glucosamine–Agarose
saline suspension
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106500
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
saline suspension
matrix
6% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
5 atoms
capacity
≥25 mg/mL binding capacity (Triticum vulgaris lectin)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H15NO6/c1-4(12)9-5(2-10)7(14)8(15)6(13)3-11/h2,5-8,11,13-15H,3H2,1H3,(H,9,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
MBLBDJOUHNCFQT-LXGUWJNJSA-N
General description
N-Acetyl-D-glucosamine is used in affinity chromatography, protein chromatography, and carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-glucosamine can be used to purify wheat germ (Triticum vulgaris) lectin.
Application
N-Acetyl-D-glucosamine-Agarose has been used
  • for the incubation of supernatant for the depletion of ficolin-3-deficient serum
  • for detecting the lectin activity by ligand binding assays
  • to produce ficolin 2 depleted serum
Physical form
Suspension in 0.15 M NaCl, 0.01 M sodium phosphate, pH 6.8, containing 0.02% sodium azide
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)