Merck
91553
N-Palmitoyl-D-sphingomyelin
≥96.0% (TLC)
Synonyma:
SM(d18:1/16:0), (2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, 16:0 SM (d18:1/16:0), N-(Hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, C16 Sphingomyelin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C39H79N2O6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
703.03
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4833682
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder or crystals
composition
carbon content, 66.63% , hydrogen content, 11.33% , nitrogen content, 3.98%
impurities
≤6.0 wt. % water
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChI key
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)