Přeskočit na
76039
MES solution
BioUltra, Molecular Biology, 0.5 M in H2O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 440,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13NO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6350956
5 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
0.5 M in H2O
pH
2.5-4.0 (25 °C in neat)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanometric determination of the thickness of aqueous samples for accurate molar absorption coefficients of water-soluble molecules in the mid-infrared region.: This study utilizes MES solution as a buffering agent to achieve precise thickness measurements of aqueous samples. The accurate molar absorption coefficients obtained enhance the reliability of spectroscopic analyses in biochemical research (Gutierrez-Salazar & Lorenz-Fonfria, 2024).
  • pH-Responsive Nanogels Generated by Polymerization-Induced Self-Assembly of a Succinate-Functional Monomer.: This research employs MES solution to maintain the desired pH environment during the synthesis of pH-responsive nanogels. The study highlights the potential applications of these nanogels in drug delivery systems (Du & Fielding, 2024).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
933029328385810
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
concentration
0.5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
2.5-4.0 (25 °C in neat)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
pH
8.0±0.2 (25 °C)
pH
7.8±0.2 (25 °C)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?