Přeskočit na
63535
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (KT)
Synonyma:
Manganese chloride tetrahydrate, Manganese dichloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
MnCl2 · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.91
EC Number:
231-869-6
MDL number:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
≥99.0% (KT)
Grade:
Molecular Biology
Solubility:
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
1 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (KT)
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4-6 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
58 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
In the tailing of DNA - MnCl2 buffer recommended for dC and dG tailing[1]; In reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase[2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M36342037341.05927
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
1980 g/L
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.0-101.0% (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
mp
58 °C (lit.)
mp
58 °C (lit.)
mp
58 °C (lit.)
mp
650 °C (anhydrous substance)
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)