Merck
53796
(Z-)-4-Bromo-5-(bromomethylene)-2(5H)-furanone
≥97.0% (GC)
Synonyma:
Furanone C-30
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H2Br2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
253.88
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120928
Assay:
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br\C=C1/OC(=O)C=C1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2/c6-2-4-3(7)1-5(8)9-4/h1-2H/b4-2-
InChI key
DPGLBHQUHFJRJS-RQOWECAXSA-N
Biochem/physiol Actions
The synthetic furanones C30 interfered with the actions of acyl-HSL molecules and inhibited gene expression regulated by quorum-sensing systems in P. aeruginosa.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)