Merck
42773
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
Synonyma:
PC, (7R,17Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-lecithin, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H82NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
760.08
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-056-7
Beilstein/REAXYS Number:
4173237
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
General description
Non-pyrogenic, well-defined liposomes, loaded with a molecule of choice, are formed by a single hydration step.
Application
The effect of non-ionic detergent on liposomes was studied with giant POPC liposomes. Increasing concentrations of detergent cause tubular protrusions, then indentations, to develop on spherical liposomes. At higher detergent concentrations, the liposomes burst.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)