Přeskočit na
3952016
Schiff′s Reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Form:
solution
3 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
<2.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for use in Sigma Periodic Acid Staining Procedure, 395. Kit is intended for use with blood, bone marrow, tissue touch preparations or routine tissue sections.
Other Notes
Pararosaniline, 1% and sodium metabisulfate, 4%, in hydrochloric acid, 0.25 mol/L
Use Sigma reagent S5133 for staining glycoproteins in polyacrylamide gels.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
38081456000011945
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
<2.0
pH
-
pH
-
pH
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schiff’s Reagent
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
569-61-9 + 7647-01-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Schiff試薬ですが英語の説明書(procedure-395-pas-ug-mk.pdf)では2~8℃で保管となっており、各種染色マニュアルなどとも一致していますが、実際のSchiff試薬瓶(日本で販売されている)には室温保存となっていると思います。これは間違いではないでしょうか?
    1 answer
    1. Product 3952016 was introduced in the late 1970s or early 1980s, solution stability studies were set up. If was determined over time that solutions stored at 2-8°C gave better staining performance.
      Schiff's Reagent stored at room temperature will often not list a color specification for the solution. Product 3952016 will list an appearance specification for color as colorless with a possible faint blue hue. There are other Schiff's reagent available from our website that are stored at room temperature. Product 102572 does not have a color specification for the solution but it does have a specification for SO2. A good Schiff's Reagent should have a smell of rotten eggs due to the presence of SO2 Solutions stored cooler will maintain higher levels of gases as compared to solutions stored at higher temperature. For example: fish kills are common in lakes and rivers when the water temperature becomes to high and available oxygen levels are low. Keeping solutions cooler will results in higher levels of dissolved gases in the Schiff's solution.
      Storage at room temperature is not universal by any means. There are certainly plenty of internet sites that will suggest storage at 2-8°C. But if the Schiff's Reagent is stored at 2-8°C, the solution should be allowed to reach room temperature before staining is performed. It is for ease of use that some companies continue to recommend room temperature storage. There are users that will keep the stock bottle at room temperature but keep a working aliquot at room temperature for daily use. As the solution weakens with time, the solution is discarded and a new aliquot is used for staining. The working solution should never be returned to the stock bottle.
      Helpful?
  2. Does the quality of the product get affected when the Schiff's solution arrives frozen?
    1 answer
    1. In most cases freezing Schiff's solution is not an issue. Freezing Schiff's solution and noticing white precipitate upon thawing requires a complaint and no-charge replacement due to leucopararosaniline crystals, indicating poor staining quality. A solution without white precipitate is suitable. The solution's suitability for use lies in its performance.