Merck
14365C
EX-CELL® CD CHO Fusion
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL® CD CHO Fusion is a chemically defined, animal-component free medium developed forthe long-term growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells. The absence of anylarge macro molecules allows for isolation and purification of secreted proteins from the cells.
Features and Benefits
  • This medium is supplied without L-glutamine to aid in media stability, to avoid L-glutamine degradation that causes ammonia build-up and to provide an appropriate medium for the culture of CHO cells using glutamine synthetase selection (example: MilliporeSigma’s CHOZN GS knockout cell line).
  • This medium does not contain hypoxanthine or thymidine to allow for its use with dihydrofolate reductase (DHFR-) gene amplification systems (example: MilliporeSigma’s CHOZN DHFR knockout cell line).
Preparation Note
Formulated to contain 20.9 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Donot freeze. Protect from light. Several components of the medium arelight labile and should not be exposed to light for lengthy periods of time.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD CHO Fusion
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10108-64-2 + 7790-84-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)