Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 070,00 Kč 5 159,50 Kč |
50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 200,00 Kč 20 570,00 Kč |
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥30 U/mg
Biological source:
fermentation/recombinant
5 159,50 Kč
Ceníková cena6 070,00 KčUložit 15 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
fermentation/recombinant
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥30 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol diisopropyl fluorophosphate per minute at pH 8.1 and 22 °C
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source fermentation/recombinant | biological source - | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source fungus (Rhizopus oryzae) |
| specific activity ≥30 U/mg | specific activity ≥0.2 U/mg | specific activity 15-25 U/mg | specific activity ≥30 U/mg |
| form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized solid, powder (fine) | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?