Merck
12010
Benzaldehyde
≥99.0% (GC), liquid, suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Synonyma:
Bitter almond
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023701
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-860-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471223
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
178-179 °C (lit.)
Vapor pressure:
4 mmHg ( 45 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzaldehyde, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
chlorine, none detected, ≤0.001% nitrobenzene (C6H5NO2), ≤1% acid (as benzoic acid)
refractive index
n20/D 1.545
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
O=Cc1ccccc1
functional group
aldehyde, phenyl
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzaldehyde is the simplest aromatic aldehyde building block.
Application
Benzaldehyde has been used in:
  • Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
  • Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)