Merck
10521
Anise oil
nature identical
Synonyma:
Anise seed oil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
629884
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.552-1.561, n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 25 °C (lit.), 0.978-0.990 (D20/4 )
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anise oil
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)