Merck
08172
Cycloartenol
≥90% (GC)
Synonyma:
(3S,5R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-((R)-1,5-Dimethyl-hex-4-enyl)-4,4,13,14-tetramethyl-tetradecahydro-cyclopropa[9,10]cyclopenta[a]phenanthren-3-ol, 9,19-Cyclo-24-lanosten-3β-ol, Handianol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H50O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
426.72
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
2224850
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
powder
SMILES string
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]3([C@]4([C@H]([C@]5([C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC4)C)C)CC2)C3)CC1)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)9-8-10-21(3)22-13-15-28(7)24-12-11-23-26(4,5)25(31)14-16-29(23)19-30(24,29)18-17-27(22,28)6/h9,21-25,31H,8,10-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24+,25+,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
ONQRKEUAIJMULO-YBXTVTTCSA-N
Application
  • Genome-Wide Investigation of Oxidosqualene Cyclase Genes Deciphers the Genetic Basis of Triterpene Biosynthesis in Tea Plants - Research on cycloartenol′s synthesis pathways through the genetic study of oxidosqualene cyclase in tea plants, providing insights into the enhancement of plant sterols beneficial for human health (Du et al., 2024).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloartenol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)