Merck
01991
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥95% (TLC)
Synonyma:
1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-cephalin, POPE
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C39H76NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
718.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.85
EC Number:
247-894-0
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+
InChI key
FHQVHHIBKUMWTI-ISLYRVAYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipid effects on the topography of membrane-associated hydrophobic helices, membrane targeting by the GRP1 PH domain.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)