Merck
S8263
Sodium hydroxide solution
5.0 M
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
40.00
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
MDL number:
Concentration:
5.0 M
Form:
liquid
Grade:
Molecular Biology
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
agency
suitable for SM 4500 - NH3
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
concentration
5.0 M
pH
14
solubility
water: miscible
density
1.327 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium hydroxide solution can be used:
  • As a base in the reduction of oximes, imines, and hydrazones using Raney nickel.
  • In the preparation of trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid standard solution applicable in the synthesis of the ferric chelate complex.
  • In the synthesis of radiolabeled quinolinyl analogs for α-synuclein binding assay studies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)