Přejít k obsahu
D56802
1,2-Dichlorobenzene
ReagentPlus®, 99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.00
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NA.04
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-425-9
Beilstein/REAXYS Number:
606078
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
178-180 °C (lit.)
Vapor pressure:
1.2 mmHg ( 20 °C), 1.6 mmHg ( 35 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.2 mmHg ( 20 °C), 1.6 mmHg ( 35 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1198 °F
expl. lim.
9.2 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
density
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Dichlorobenzene can be used as a solvent:
  • In the Wohl-Ziegler bromination of methoxyimino-o-tolyl-acetic acid methyl esters.
  • To synthesize poly(butyleneterephthalate) copolyesters via polycondensation.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorobenzene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)