Přejít k obsahu
C85700
o-Cresol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyma:
2-Methylphenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.14
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-423-8
Beilstein/REAXYS Number:
506917
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
191 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.3 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.72 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.3 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
solid or liquid
autoignition temp.
1110 °F
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
dilution
(for general lab use)
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Cresol
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
177.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
81.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)