Merck
C7606
Activated Charcoal
meets USP testing specifications
Synonyma:
Activated charcoal, Charcoal activated
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-153-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
form
powder, crystals or granules
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
impurities
cyanogens, passes test, ≤3.5% acid solubles
mp
3550 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.2%, sulfide (S2-): passes test
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Activated charcoal has been used during the preparation of enzyme extract for β-1,3-glucanase and chitinase assay.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated Charcoal
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)