Merck
695076
Formic acid
ACS reagent, ≥96%
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-579-1
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
Assay:
≥96%
Concentration:
≥96.0%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
sustainability
Sustainability features
concentration
≥96.0%
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%, sulfite (SO32-): passes test
cation traces
Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
application(s)
sample preparation
greener alternative category
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formic acid is a simple carboxylic acid produced by the hydrolysis of methyl formate or formamide or from its salts. It is primarily used in dyeing, textile, leather, rubber, chemical, and pharmaceutical industries.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Formic acid can be used as a reagent in the:
  • Co-Nx-catalyzed one-pot reductive amination of carbonyl compounds with nitro compounds to synthesize secondary amines.
  • Photoreduction of polycyclic and heterocyclic nitro arenes to corresponding amines.
  • Pd-catalyzed chemoselective hydrogenation of olefins to saturated hydrocarbons.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
113.0 °F - closed cup - (own results)
Bod vzplanutí (°C)
45 °C - closed cup - (own results)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-18-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)