Merck
392693
Ammonia solution
2.0 M in isopropanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
17.03
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Concentration:
2.0 M in isopropanol, 2.0-2.2 M (by NaOH, titration)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
vapor pressure
20.22 psi ( 55 °C), 6.34 psi ( 20 °C)
form
liquid
concentration
2.0 M in isopropanol, 2.0-2.2 M (by NaOH, titration)
bp
50 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonia solution (ammonia in isopropanol) is a colorless gas with a characteristic strong odor. It is highly soluble in water, alcohol, chloroform ether, ethanol, and methanol. Ammonia solution is commonly used as a base.
Application
Ammonia solution is used for the synthesis of silica particles.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia solution
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
39.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
4 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)