Název produktu
Diethyl ether, ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
28.66 psi ( 55 °C), 8.56 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
contains
BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
Alcohol ( as CH3CH2OH ), passes test, ≤0.0002 meq/g Titr. acid, ≤0.001% Carbonyl ( as HCHO ), ≤0.03% water, ≤1 ppm Peroxide ( as H2O2)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
Application
- Ring-opening polymerization of ε-caprolactone to synthesize polycaprolactone.
- Rh-catalyzed C-H allylation of amides with allyl halides to synthesize allylated amides.
- Photochemical α-bromination of aromatic and aliphatic carbonyl compounds with N-bromosuccinimide to synthesize α-brominated ketones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
target_organs
Central nervous system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
60-29-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?