Přejít k obsahu
339253
Hydrochloric acid
37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.46
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-595-7
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Concentration:
37 wt. % in H2O
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
1.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
assay
99.999% trace metals basis
form
liquid
concentration
37 wt. % in H2O
color
light yellow
bp
>100 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.18 g/mL at 20 °C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrochloric acid is a strong mineral acid. Adsorption of Fe(III) by Dowex-1 anion exchange resin using various concentrations of HCl solutions has been studied.
Application
Hydrochloric acid may be used in the following studies:
  • Membrane assisted solvent extraction (MSX) of rare earth elements (such as neodymium, praseodymium, and dysprosium) from NdFeB magnets and industrial scrap magnets.
  • Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.
  • Preparation of alcoholic hydrochloric acid-carmine stain.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)