Merck
270342
2-Methylbutane
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonyma:
Isopentane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.15
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-142-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730723
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
30 °C (lit.)
Vapor pressure:
11.17 psi ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
11.17 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
purified by
glass distillation
expl. lim.
8.3 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<0.020% water
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 192 nm Amax: 1.00, λ: 210 nm Amax: 0.30, λ: 220 nm Amax: 0.07, λ: 240-400 nm Amax: 0.01
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
General description
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Application
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylbutane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)