Merck
22874
Activated Charcoal Norit®
Norit® PK 1-3, from peat, steam activated, granular
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
Charcoal activated Norit®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
SB.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-153-3
Beilstein/REAXYS Number:
4360473
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
peat
Quality Segment
form
granular
quality
steam activated
manufacturer/tradename
Norit® PK 1-3
sustainability
Sustainability features
particle size
1-3 mm
greener alternative category
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
Activated Charcoal Norit® (Norit PK 1-3, from peat, steam activated, granular) can be used in the adsorption of reactive dyes for the treatment of wastewater and for the protection from aquatic pollution.
Legal Information
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated Charcoal Norit®
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)